missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Solution d'adénosine 5'-O-(3-thiotriphosphate), sel de tétralithium

Numéro de catalogue. 119123100UL
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
119123100UL 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 119123100UL Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 119123100UL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Analogue résistant ATP à la phosphatase

Spécifications

Format Liquide
Type de produit Solution d’adénosine 5-O′-(3-thiotriphosphate), sel de tétralithium
Contenu et stockage -20 °C
Pureté ≥90% par HPLC
Quantité 100 μL

Pour usage de recherche seulement