missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ 3M Acétate de sodium, grade de biologie moléculaire

Numéro de catalogue. 567422100ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
567422100ML 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 567422100ML Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 567422100ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les applications de l’ADN et de l’ARN

  • Solution stérile
  • Préparé avec DEPC pour des applications ARN

Spécifications

Contenu et stockage 15° à 30 °C
Type de produit Acétate de sodium
Quantité 100mL

Pour usage de recherche seulement