missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydrate d’acétate de cadmium, 98%

Numéro de catalogue. AA41581A3
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA41581A3 2 kg
AA4158122 100 g
AA4158136 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA41581A3 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041581A3

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

En électrodéposition au cadium | CAS : 5743-04-4 | C4H10CdO6 | 266,53 g/mol

L’acétate de cadmium dihydrate est présent dans la production de porcelaine pour la production d’effets irisés utilisés. De plus, il est en chimie analytique un réactif pour la détection du soufre, du sélénium et du tellure. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique et pharmaceutique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5743-04-4
Formule moléculaire C4H10CdO6
Poids moléculaire (g/mol) 266.53
Numéro MDL MFCD00012449
Clé InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L

Spécifications

Nom ou substance chimique Cadmium acetate dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Numéro UN UN2570
Indice de Merck 14,1614
Renseignements sur la solubilité Librement soluble dans l’eau, soluble dans l’alcool
Poids de formule 266,54 (230,50 anhydre)
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopique
Densité 2.01 g/mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302+H312+H332-H335-H350-H373
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Precautionary Statement P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CADMIUM COMPOUNDS
EINECSNumber 208-853-2
RTECSNumber AF7505000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche