missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation animale en acier inoxydable non flexibles
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Aiguille d’alimentation animale |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et dosage des animaux sans dommage aux tissus sensibles, idéal pour les pharmacologues, toxicologues, pathologistes et autres chercheurs biomédicaux travaillant avec des animaux de laboratoire |
| Jauge | 12G |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (impériale) | 3,5 po |
| Longueur (métrique) | 8.89 cm |
| Diamètre (métrique) de boule | 6.25 mm |