missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cacotheline Monohydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C00011G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C00011G 1 g
C00015G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C00011G Fournisseur TCI America Code fournisseur C00011G

Identifiants chimiques

CAS 561-20-6
Formule moléculaire C21H21N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 427.41
Numéro MDL MFCD00077211
Clé InChI IVEMPCACOMNRGI-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 101667989
Nom de l’IUPAC 2-{9-nitro-7,8-dioxo-15-oxa-1,11-diazahexacyclo[16.3.1.0⁴,¹².0⁴,²¹.0⁵,¹⁰.0¹³,¹⁹]docosa-5,9,17-trien-14-yl}acide acétique
SOURIRES OC(=O)CC1OCC=C2CN3CCC45C3CC2C1C4NC1=C(C(=O)C(=O)C=C51)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Cacotheline Monohydrate
Quantité 1 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 490.43
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Forme physique Poudre cristalline