missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide cacodylique, 98%

Numéro de catalogue. AC318152500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC318152500 250 g Bouteille en verre
AC318150500 50 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC318152500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 318152500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138,00 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 75-60-5
Formule moléculaire C2H7AsO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.00
Numéro MDL MFCD00002095
Clé InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nom de l’IUPAC Acide diméthylarsinique
SOURIRES C[As](C)(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Cacodylic acid
Point de fusion 195 °C à 198 °C
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Spectre infrarouge Authentique
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Poudre cristalline
Fourchette de pourcentages d’essai 98%
Formule linéaire (CH3)2As(O)OH
Indice de Merck 15, 1609
Poids de formule 138.01
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement:
Toxic if inhaled.
Toxic if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary Statement GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

RUO – Usage réservé à la recherche