missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indigo Carmine, Réactif, ACS, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18603439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18603439 1 kg Bouteille en verre ambrée
18603437 25 g Bouteille en verre ambrée
18603438 100 g Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18603439 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur I32811KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

I3281, 860-22-0, C16H8N2O8S2Na2

Spectrum™ Le produit chimique Indigo Carmine, Réactif, ACS, aussi connu sous le nom de sel de sodium à l’acide indigodisulfonique 5,5′, est un indicateur de pH. En tant que réactif de qualité de qualité ACS, ses spécifications chimiques sont les normes de facto pour les produits chimiques utilisés dans de nombreuses applications de haute pureté et désignent généralement le produit chimique de la plus haute qualité disponible pour un usage en laboratoire. Les produits Reagent de qualité ACS fabriqués par Spectrum Chemical répondent aux normes réglementaires les plus strictes en matière de qualité et de pureté.

Identifiants chimiques

CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Nom de l’IUPAC disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylylidène]-5,5'-disulfoné
SOURIRES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Indigo Carmine
CAS % maximal 100%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Couleur Violet foncé/bleu
Quantité 1 kg
Niveau ACS