missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de peptide C, 100 μg/mL (1x PBS sans protéase), matériau de référence certifié, ampoule de 0,5 mL, Cerilliant™
Description
- Le peptide C, également appelé peptide de connexion, est un polypeptide de 31 acides aminés reliant la chaîne A de l'insuline à sa chaîne B dans la molécule de proinsuline.
- La mesure des niveaux sériques sanguins de peptides C peut être utilisée pour distinguer entre diabète ou hypoglycémie présentant des caractéristiques cliniques similaires.
- Cette solution certifiée Snap-N-Spike™ de la protéine c-peptidique entièrement intacte convient à une utilisation comme matière de départ dans les calibrateurs et les contrôles dans les méthodes de test des peptides C-LC-MS/MS.
- Ce matériel de référence certifié (CRM) est une norme principale. Elle est retraçable jusqu’aux normes SI et d’ordre supérieur du National Institute of Standards and Technology (NIST) à travers une chaîne ininterrompue de comparaisons.
- Ce sel d’acétate de peptide C (humain) est disponible sous forme de solution d’une substance pure dans une solution saline tamponnée au phosphate avec un pH de 7,4.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | C-peptide |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 33017-11-7 |
| Formule moléculaire | C129H211N35O48 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| À utiliser avec (équipement) | chromatographie liquide (LC); Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Type de solution | Standard Solution |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Type d’industrie | Essais cliniques |
| Poids moléculaire (g/mol) | 3020.26 |
| Afficher plus de résultats |