missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Air-Tite™ Seringues non stérilisées en gros
Description
- Seringues jetables en vrac
- Piston souple
- Graduations en gras
- Non stérile
- Polypropylène
- Économique
- Usage unique
- Sans latex
- ISO
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 13485 |
| Matériau | Caoutchouc polyisoprène (Pointe), Polypropylène, Polypropylène (canon), Polypropylène (piston) |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Laboratoire/vétérinaire |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Luer Slip |
| Jetable | Usage unique |
| Emballage | En gros |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| Afficher plus de résultats |
Non destiné à l’usage humain – usage laboratoire et vétérinaire uniquement