missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution tampon (phosphate), pH 7, réactif BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Buffer Solution (Phosphate), pH 7 |
| À utiliser avec (équipement) | pH Meter |
| pH | 7.00 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | pH Buffer |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 1.00kg |
| Niveau | Réactif BAKER ANALYZED™ |