missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTT 3033 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | BTT 3033 |
| CAS | 1259028-99-3 |
| Formule moléculaire | C23H20FN5O3S |
| Quantité | 50 mg |
| Numéro MDL | MFCD28166480 |
| Synonyme | 1-(4-Fluorophenyl)-N-methyl-N-(4-(3-phenylureido)phenyl)-1H-pyrazole-4-sulfonamide |
| Clé InChI | NSLIQOPYDUKWTA-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | CN(C1=CC=C(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)C=C1)S(=O)(=O)C1=CN(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1 |
| Nom de l’IUPAC | 3-{4-[N-méthyl1-(4-fluorophényl)-1H-pyrazole-4-sulfonamido]phényl}-1-phénylurée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 465.50 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |