missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme BTEX, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. BTEX
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
BTEX 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BTEX Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur BTEX

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Flacon d’autoéchantillonneur, NIST certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Norme organique fabriquée pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteCAS No.Concentration
Benzène71-43-2200 μg/mL
Éthylbenzène100-41-4200 μg/mL
m-Xylène108-38-3200 μg/mL
o-Xylene95-47-6200 μg/mL
p-Xylène106-42-3200 μg/mL
Toluène108-88-3200 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique BTEX Standard
Emballage Ampoule en verre pré-marquée ambre de 2 mL
CAS 106-42-3, 67-56-1, 100-41-4, 108-38-3, 95-47-6
Notes sur la concentration ou la composition Le certificat d’analyse rapporte les analytes ciblés avec une ±précision de 2% et corrige la pureté des matières premières.
Densité 0,79 g/cm3 (à 20 °C)
Forme physique Fluide
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Catégorie Matériel de référence certifié
Solvant ou matrice Méthanol-P et T
Quantité 1 mL

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire