missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide bromotéphephtalique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B13215G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B13215G 5 g
B132125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B13215G Fournisseur TCI America Code fournisseur B13215G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 586-35-6
Formule moléculaire C8H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.028
Numéro MDL MFCD00002403
Clé InChI QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
Nom de l’IUPAC Acide 2-bromotéréphtalique
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Bromoterephthalic Acid
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 245.03
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-0062
TSCA Non