missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromophénol sel de sodium bleu, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromophenol Blue |
| Nom Remarque | Sel de sodium |
| CAS % minimum | 98.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Emballage | Sachet |
| Couleur | Bleu foncé |
| Quantité | 10 g |
| Forme physique | Cristalline |
| Niveau | ACS |