missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromopentacarbonylrhénium(I), 98%

Numéro de catalogue. AA4209703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4209703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA4209703 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04209703

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 14220-21-4 | C5BrO5Re | 406,161 g/mol

Ceci est utilisé pour étudier πles complexes déficients en -électrons entre les ligands tricarbonylhalorhénium et diimine, ainsi que pour préparer des complexes [3]-ferrocénophane. Le matériau de départ pour les complexes rhénium-polypyridine qui ont des applications potentielles en catalyse et conversion d’énergie solaire.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 14220-21-4
Formule moléculaire C5BrO5Re
Poids moléculaire (g/mol) 406.161
Numéro MDL MFCD00013295
Clé InChI NWJBOTGGBYFKEJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromopentacarbonylrhenium, bromopentacarbonylrhenium i, bromorhenium; carbon monoxide, pentacarbonylbromorhenium, rebr co 5, bromopentacar-bonylrhenium, pentacarbonylrhenium bromide, rhenium i pentacarbonyl bromide, rhenium,bromopentacarbonyl-, oc-6-22-9ci
PubChem CID 6096983
Nom de l’IUPAC bromorhenium; Monoxyde de carbone
SOURIRES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Br[Re]

Spécifications

Nom ou substance chimique Bromopentacarbonylrhenium(I)
Point de fusion ∽90 °C (Sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Sensibilité Sensible à l’air & à l’humidité
Formule linéaire Re(CO)5Br
Numéro UN UN3466
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 406.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302+H312+H332
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H331
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.
EINECSNumber 238-084-8
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche