missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B12065G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B12065G 5 g
B120625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B12065G Fournisseur TCI America Code fournisseur B12065G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1034-49-7
Formule moléculaire C19H17Br2P
Poids moléculaire (g/mol) 436.13
Numéro MDL MFCD00011864
Clé InChI YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromomethyl triphenylphosphonium bromide, bromomethyltriphenylphosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, bromomethyl triphenyl-, bromide, bromomethyl triphenylphosphanium bromide, zlchem 395, bromomethyltriphenyl phosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphonium, bromomethyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2733422
Nom de l’IUPAC (bromothythyl)triphénylphosphanium bromure
SOURIRES [Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (Bromomethyl)triphenylphosphonium Bromide
Point de fusion 243 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 436.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline