missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-Bromocinnamaldehyde, 98%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC171272500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
Emballage:
Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC171272500 250g Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC171272500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 171272500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5443-49-2
Formule moléculaire C9H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Clé InChI WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Synonyme alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
PubChem CID 5369403
Nom de l’IUPAC (Z)-2-bromo-3-phenylprop-2-enal
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique α-Bromocinnamaldehyde
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Formule linéaire C6H5CH=C(Br)CHO
Quantité 250g
Beilstein 07,358
Poids de formule 211.06
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
EINECSNumber 226-637-6

RUO – Research Use Only