missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de bromate-bromure, 0,100 N (N/10), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 117016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
117016 500 mL Bouteille en verre ambrée
117032 1 L Bouteille en verre ambrée
11701 4 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 117016 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 117016

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Bromate-Bromide Solution
Couleur Incolore
CAS 7758-01-2, 7758-02-3, 7758-01-2
CAS % minimum 97.0, 0.97, 0.27
CAS % maximal 100.0, 1.01, 0.28
Formule moléculaire BrKO3
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nom de l’IUPAC potassium; Bromate
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Notes sur la concentration ou la composition 0,100Normal
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats