missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromate-bromure, pour les phénols, certifié, 0,100N ±0,001N (0,017M), LabChem™

Numéro de catalogue. LC119502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC119502 1 L
LC119501 500 mL
LC119504 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. LC119502 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC119502

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Bromate-Bromide
Nom Remarque Pour les phénols
Couleur Incolore
CAS % maximal 98.72, 1, 0.28
CAS 7758-01-2
Formule linéaire KBrO3
Concentration 0,100N ±0,001N (0,017 M)
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de formule 167
Niveau Certifié
Désignation Test de réussite
Emballage Verre ambré
Traçabilité NIST Tracable à NIST
Renseignements sur la décomposition Bromure d’hydrogène
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats