missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vert brillant (teinture biologique certifiée), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Brilliant Green |
| Point de fusion | 180 °C |
| Comm. colorants bio. Certifications | Test Réussi |
| Teneur en colorant | Pourcentage de rapport |
| Emballage | Bouteille en verre |
| N° d’indice de couleur | 42040 |
| Couleur | Vert |
| pH | 3.9 |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Signal Word: CAUTION! |
| Precautionary Statement | Emergency Overview Harmful if swallowed. Irritating to eyes and respiratory system. NFPA Health:2 Flammability:1 Instability:0 |