missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vert brillant, 1% aqueux, pH 0,0 à 2,6 Jaune à vert, certifié, LabChem™

Numéro de catalogue. LC118001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC118001 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LC118001 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC118001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Certified 1% aqueous solution of brilliant green with a pH transition range of 0.0 to 2.6.

Spécifications

Nom ou substance chimique Brilliant Green
Nom Remarque 1% aqueux, pH 0,0 à 2,6 Jaune à vert
CAS 633-03-4, 7732-18-5
CAS % maximal 99, 1
Désignation Test de réussite
Emballage Bouteille en polyéthylène
Formule linéaire C27H33N2·HO4S
Renseignements sur la décomposition Oxydes d’azote; Monoxyde de carbone; Le dioxyde de carbone; Composés soufrés
Couleur Vert
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
pH 3.9
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Poids moléculaire (g/mol) 482.65
Poids de formule 482.65
Pourcentage de pureté 1%
Niveau Certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats