missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Bleu crésyl brillant, coloration biologique pure, haute pureté

Numéro de catalogue. AC229590250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC229590250 25 g Bouteille en verre
AC229590100 10 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC229590250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229590250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 81029-05-2 | 0·5 ZnCl4

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 81029-05-2
Formule moléculaire 0·5 ZnCl4
Numéro MDL MFCD00148902

Spécifications

Absorbance 1500 (625 à 630 nm, 50% min. éthanol) (A (1% min./1 cm))
Nom ou substance chimique Brilliant cresyl blue
Spectre infrarouge Authentique
Perte à la dessication 8% max. (1 g, 110 °C)
Emballage Bouteille en verre
Exclusion spécifique 1500 à 1700 (622 nm, 50% éthanol)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de formule 400.97
Niveau Pure
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category LIGHT SENSITIVE

RUO – Usage réservé à la recherche