Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, ultrapure
Description
Le Brilliant Blue G est utilisé comme colorant en biochimie analytique et comme antagoniste du récepteur P2X7. Il est également employé pour la coloration des protéines après électrophorèse sur gel. Il sert à préparer le réactif protéique pour la détermination de la teneur en protéines de la collagénase isolée de déchets de poisson. Il peut être utilisé comme colorant de la membrane limitante interne (ILM) lors de chirurgies du trou maculaire (MH) et des membranes épirétiniennes (ERM). Il est particulièrement utile pour les gels SDS, car il colore efficacement les protéines avec un faible bruit de fond, permettant la visualisation des bandes protéiques. Il est utilisé dans le dosage de Bradford par liaison du colorant aux protéines. Le mécanisme de liaison du colorant aux protéines a été étudié à partir des spectres d’absorbance du Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) lors de la titration du réactif en absence de protéine et en présence de différents polyacides aminés. Le Brilliant Blue G est également utilisé pour déterminer la concentration micellaire critique de détergents.
Ce produit Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Alfa Aesar. Certains documents ou renseignements d’étiquetage peuvent mentionner l’ancienne marque. La référence produit ou SKU Alfa Aesar d’origine n’a pas changé lors de la transition vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Brilliant Blue G |
| Nom Remarque | Ultrapure |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’eau (50 mg/ml) et de l’éthanol (40 mg/ml). |
| Quantité | 50 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de formule | 854.04 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H500 |
| EINECSNumber | 228-058-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche