missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brefeldin A, 98%

Numéro de catalogue. AAJ62340MB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ62340MB 25 mg
AAJ62340MA 10 mg
AAJ62340MF 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAJ62340MB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62340MB

CAS : 20350-15-6 | C16H24O4 | 280,36 g/mol

L’apoptose médiée par Brefeldin A a été observée dans des cellules tumorales humaines. Il s’agit d’un antibiotique utilisé en culture cellulaire et pour inhiber la sécrétion de protéines chez les mammifères et autres cellules eucaryotes en interférant avec la fonction de l’appareil de Golgi.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’apoptose médiée par Brefeldin A a été observée dans des cellules tumorales humaines. Il s’agit d’un antibiotique utilisé en culture cellulaire et pour inhiber la sécrétion de protéines chez les mammifères et autres cellules eucaryotes en interférant avec le fonctionnement de l’appareil de Golgi.

Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le dichlorométhane et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 20350-15-6
Formule moléculaire C16H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Numéro MDL MFCD00083258,MFCD12913297
Clé InChI KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonyme brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
PubChem CID 133640201
SOURIRES C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1

Spécifications

Nom ou substance chimique Brefeldin A
Point de fusion 201 °C à 205 °C
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 25191
Indice de Merck 14,1369
Renseignements sur la solubilité Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le dichlorométhane et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Nom de l’IUPAC (1S,7S,10E,12R,13R,15S)-12,15-dihydroxy-7-méthyl-8-oxabicyclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-one
Poids de formule 280.36
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
RTECSNumber GY8410000
TSCA Non
Recommended Storage Conserver à -20 °C

RUO – Usage réservé à la recherche