missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Bouteilles de réactifs à large bouche avec bouchons à vis
Description
- Ouverture large pour un accès plus facile au contenu
- Les bouchons à vis aident à protéger la contamination extérieure et les fuites
Specifications
Specifications
| Capacité d'absorption | 16,9 oz, 500 mL |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 3,42 pouces. |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 10/Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Bouchon inclus | Oui |
| Graduée | Non |
| Ouverture | Large |
| Show More |