missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Tubes PCR de 0,2 mL avec condensateurs attachés, BIO-CERT™ QUALITÉ PCR
Description
BRAND™ Les tubes PCR jetables sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles lors des configurations PCR, des applications à petit et moyen débit, ainsi que pour d’autres flux de travail nécessitant un transfert thermique précis et une grande propreté. Fabriqués en polypropylène vierge de haute qualité, ces tubes assurent des résultats fiables grâce à des caractéristiques qui améliorent l’ergonomie et l’intégrité de l’échantillon. Les principales caractéristiques incluent :
- BIO-CERT™ QUALITÉ DE LA PCR : Certifié exempt d’ADN humain, RNase, DNase, pyrogène et inhibiteurs PCR, assurant le plus haut niveau de propreté pour les applications PCR sensibles.
- Transfert de chaleur supérieur : Les tubes à paroi extra fine optimisent le transfert thermique pendant la PCR, réduisant les temps de cycle et offrant une performance constante sur une large plage de températures.
- Bouchons d’étanchéité fiables : Les capsules hermétiques empêchent l’évaporation et la perte d’échantillons dues au chauffage, tout en offrant une fonctionnalité facile à ouvrir et fermer.
- Options de couleurs : Offert en plusieurs couleurs pour simplifier le suivi visuel des échantillons et l’organisation.
- Construction de haute qualité : Fabriqué à partir de résines vierges de haute qualité, sans lubrifiants ni additifs chimiques pouvant contaminer les réactifs ou les échantillons.
- Autoclavable : Conçu pour résister à l’autoclavage à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Sans RNase, DNase et ADN |
| Couleur | Rose |
| Volume (métrique) | 0.2 mL |
| Quantité | Paquet de 1000 |
| À utiliser avec (équipement) | Les cycleurs thermiques offrent d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications PCR |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon plat |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Bouchon inclus | Oui |
| Afficher plus de résultats |