missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bradylite™ Nombre ultra réfléchissant : 7

Numéro de catalogue. 19108491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
VAPEUR À HAUTE PRESSION
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Texte affiché
19108491 VAPEUR À HAUTE PRESSION
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19108491 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 50007

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les zones peu lumineuses ou sombres. Brady™ Bradylite™ Les étiquettes à numéros ultra réfléchissants sont fabriquées en matériau de qualité ingénierie B-997 et affichent le texte en jaune sur fond noir.

  • Fabriqué en matériau d’ingénierie de qualité B-997
  • Un adhésif spécial pour température froide peut être appliqué à des températures aussi basses que -10 °F (-27 °C)

Spécifications

Aperçu général Types de surfaces compatibles : Rugueuse, lisse, texturée
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Jaune
Finition Gloss
Format Découpé
Matériau Drap réfléchissant (B-997)
Type de produit Étiquette numérique ultra réfléchissante
Texte affiché VAPEUR À HAUTE PRESSION
À utiliser avec (application) Marquage en conditions de faible lumière
Quantité 65/Pk.
Dimensions (impériale) 1,75 x 3,5 po. (W x H)
Épaisseur (impériale) 0,0071 po.
Longueur (impériale) 2.875 in.
Largeur (impériale) 1.75 in.
Taille (impériale) de caractère 2,5 in
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats