missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bradylite™ Nombre ultra réfléchissant : 5

Catalog No. 19108489
Change view
Click to view available options
Texte affiché:
____LB. STEAM
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Texte affiché
19108489 ____LB. STEAM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 19108489 Supplier Brady™ Supplier No. BRD50005

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Idéal pour les zones peu lumineuses ou sombres. Brady™ Bradylite™ Les étiquettes à numéros ultra réfléchissants sont fabriquées en matériau de qualité ingénierie B-997 et affichent le texte en jaune sur fond noir.

  • Fabriqué en matériau d’ingénierie de qualité B-997
  • Un adhésif spécial pour température froide peut être appliqué à des températures aussi basses que -10 °F (-27 °C)

Specifications

Aperçu général Types de surfaces compatibles : Rugueuse, lisse, texturée
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Jaune
Format Découpé
Matériau Drap réfléchissant (B-997)
Type de produit Étiquette numérique ultra réfléchissante
Texte affiché ____LB. STEAM
À utiliser avec (application) Marquage en conditions de faible lumière
Quantité 65/Pk.
Dimensions (impériale) 1,75 x 3,5 po. (W x H)
Épaisseur (impériale) 0,0071 po.
Taille (impériale) de caractère 2,5 in
Show More Show Less