missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bradylite™ Lettre ultra réfléchissante : R

Numéro de catalogue. 19108513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
DRAIN
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Texte affiché
19108513 DRAIN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19108513 Fournisseur Brady™ Code fournisseur BRD5000R

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les zones peu lumineuses ou sombres. Brady™ Bradylite™ Les lettres ultra-réfléchissantes sont fabriquées en matériau de qualité ingénierie B-997 et affichent le texte en jaune sur fond noir.

  • Fabriqué en matériau d’ingénierie de qualité B-997
  • Un adhésif spécial pour température froide peut être appliqué à des températures aussi basses que -10 °F (-27 °C)

Spécifications

Aperçu général Types de surfaces compatibles : Rugueuse, lisse, texturée
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Jaune
Finition Gloss
Format Découpé
Matériau Drap réfléchissant (B-997)
Type de produit Étiquette de lettre ultra réfléchissante
Texte affiché DRAIN
À utiliser avec (application) Marquage en conditions de faible lumière
Quantité 65/Pk.
Dimensions (impériale) 1,75 x 3,5 po. (W x H)
Épaisseur (impériale) 0,0071 po.
Largeur (impériale) 1.75 in.
Taille (impériale) de caractère 2,5 in
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats