missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Bradykinine

Numéro de catalogue. AAJ63131MA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ63131MA 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ63131MA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63131MA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

1060,23 g/mol

La bradykinine est utilisée pour faire baisser la pression artérielle, augmenter la bradykinine (en inhibant sa dégradation) et faire encore baisser la pression artérielle. La bradykinine dilate les vaisseaux sanguins par la libération de prostacycline, d’oxyde nitrique et du facteur hyperpolarisant dérivé de l’endothélium.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Méthode de purification HPLC
Nom usuel BK
Format Poudre
À utiliser avec (application) Un peptide vasodilatateur endogène
Poids moléculaire (g/mol) 1060.23
Type de produit Bradykinine
Quantité 10 mg
Statut réglementaire RUO
Séquence Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-OH

RUO – Usage réservé à la recherche