missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Labels imprimables par transfert thermique
Description
- Caractéristique StainerBondz™ polyester super résistant aux produits chimiques
- Le matériau B-481, couplé au ruban de la série R6410, restera résistant lorsqu’il est exposé au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le procédé de coloration par lame
- Pas de retrait d’impression, pas de flambage d’étiquette, et pas de décoloration qui rendrait les codes-barres illisibles
- Adhésif acrylique permanent
- L’étiquette reste collée à la diapositive
Spécifications
Spécifications
| Color | Blanc |
| Display | Consignation |
| Finish | Mat |
| Format | Étiquette |
| Material | Nylon Tissu |
| Printable Sides | Impression sur une face |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Product Type | Étiquette |
| Sterility | Non stérile |
| For Use With (Application) | Identification générale, identifiant d’étiquette de diapositive |
| Afficher plus de résultats |