missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Fil de sécurité en acier inoxydable
Description
- Fil de sécurité en acier inoxydable de 32 mil
- Il est offert dans un paquet standard de 1800
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Non-adhesive |
| Couleur | Silver |
| Format | Roll |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Fil de sécurité |
| Longueur (impériale) | 1800 ft. |
| Longueur (métrique) | 548.6 m |