missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux : DANGER : CASQUE OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE (AVEC PICTO)

Numéro de catalogue. 19111777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 14 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19111777 10 x 14 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19111777 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 26557

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

DANGER : CASQUE OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE (avec PICTOGRAMME) Les panneaux rappellent aux employés les endroits nécessitant un casque.

  • Les panneaux B-401 sont conçus pour être utilisés dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers
  • La construction en polystyrène à fort impact est recommandée pour un usage intérieur et extérieur
  • Le matériau s’adapte à des surfaces planes ou bien courbées
  • Bonne abrasion et résistance chimique

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Matériau Polystyrène
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Corner Holes
Hauteur (impériale) 10 in
Épaisseur 0,0591 po.
Largeur (métrique) 35.56 cm
Forme Rectangular
Langues English
Dimensions (L x P) 10 x 14 po.
Type de produit Head Protection Sign
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats