missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Hazwik Kit de laboratoire de 30 gallons

Numéro de catalogue. 19000191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
113 L (30 gal)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
19000191 113 L (30 gal)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19000191 Fournisseur Brady™ Code fournisseur SKH30

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

25 protections, 6 socs, 6 oreillers, 1 paire de gants, 3 sacs d’élimination, 1 paire de lunettes, manuel d’intervention d’urgence

Hazwik™ Le kit de laboratoire de 30 gallons offre une réponse efficace aux déversements chimiques de petite à moyenne taille.

  • Un absorbant coloré et traité par des tensioactifs capte une large gamme de produits chimiques agressifs tout en restant chimiquement inerte
  • Le tambour de 30 gallons est un tambour robuste, sécurisé, à tête vissée, approuvé par l’ONU, réutilisable et idéal pour une réponse de petite à moyenne moyenne
  • Améliorez la productivité et l’efficacité des travailleurs en plaçant des kits anti-déversement dans votre installation, près des zones sujettes aux déversements
  • Les kits antidéversement sont idéaux pour une intervention rapide en cas d’accidents critiques

Spécifications

Couleur Jaune
Capacité (impériale) 113 L (30 gal)
Matériau Polyéthylène
Catégorie Allwik Kit de déversement de laboratoire
À utiliser avec (application) Réponses aux déversements de petite à moyenne taille
Comprend 25 serviettes, 6 SOC, 6 oreillers, 1 paire de gants, 3 sacs à jeter, 1 paire de lunettes et manuel d’intervention d’urgence
Hauteur (impériale) 28,5 po.
Diamètre (impériale) 21,125 pouces.
Poids (impériale) 40.5 lb.
Poids (métrique) 89.3 kg