missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Classeurs SDS du Système Harmonisé Mondial (GHS)

Numéro de catalogue. 19141535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Classeur GHS SDS, 1,5 po. Colonne vertébrale
Classeur GHS SDS, 3 pouces. Colonne vertébrale
Langues:
Anglais
Espagnol
Espagnol, Anglais
Nb de pages:
300
600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Langues Nb de pages
19141535 Classeur GHS SDS, 3 pouces. Colonne vertébrale Espagnol 600
19141532 Classeur GHS SDS, 1,5 po. Colonne vertébrale Anglais 300
19141534 Classeur GHS SDS, 1,5 po. Colonne vertébrale Espagnol, Anglais 300
19141533 Classeur GHS SDS, 3 pouces. Colonne vertébrale Anglais 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19141535 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 121186

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Respecter les règlements de l’OSHA

  • Un endroit idéal pour entreposer les documents SDS afin d’un accès facile à tous les employés
  • Diamètre annulaire de 1,5 po. Elle peut contenir de 275 à 300 feuilles, tandis que 3 pouces. La dia. Ring peut accueillir 600 feuilles
  • Revêtement durable en polyéthylène
  • Inclut 36 pouces. Chaîne et une paire de leveurs de feuilles
  • Disponible en plusieurs langues

Spécifications

Format Classeur
Type de produit Classeur GHS SDS, 3 pouces. Colonne vertébrale
Comprend Chaîne et une paire de leve-tôles
Nb de pages 600
Diamètre (impériale) d’anneau 3,0 pouces.
Hauteur (impériale) 11 pouces
Langues Espagnol
Sujet Matériel de sécurité et de formation