missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyMark™ Tubes thermorétractables à estampissage chaud

Numéro de catalogue. 19211004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
100 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
19211004 100 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19211004 Fournisseur Brady™ Code fournisseur HSB190

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation avec le BradyMark Hot Stamper

  • Clair
  • Plage de diamètre du fil : 0,375-0,75 po. (9,53-19,05 mm)
  • Longueur : 100 pieds. (30,5 m)

Certifications

Approuvé par l’ASC. UL a reconnu.

Compliance

Conformes à RoHS

Spécifications

Type de produit Printer Sleeve
À utiliser avec (équipement) BradyMark Estampeur à chaud
Longueur (impériale) 100 ft.
Certifications/Conformité Approuvé par la CSA; UL reconnu; Conformes à RoHS