missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP85 Étiquettes OSHA Danger : Vinyle B-595

Numéro de catalogue. 19000565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x W):
6 x 4 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x W)
19000565 6 x 4 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19000565 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 130764

Les Étiquettes OSHA Danger sont fabriquées en vinyle B-595 pour être utilisées avec l’imprimante BBP85 de panneaux et d’étiquettes.

  • Les en-têtes préimprimés donnent des panneaux multicolores utilisant une seule passe d’impression noire
  • Matériau très souple avec un adhésif permanent très adhésif pour les surfaces—rugueuses, très texturées, sale et rudes, y compris à l’extérieur
  • S’adapte et adhère à “des surfaces difficiles” comme les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux à gaine de papier et les boîtiers soufflés
  • Résistant à l’exposition aux produits chimiques, graisses et huiles, aux sprays salins, aux nettoyants et détergents ainsi qu’à la saleté industrielle générale

Compliance

Normes OSHA 1910.145

Spécifications

Certifications/Compliance Conformes à la RoHS
Adhesive Type Acrylique permanent
Color Noir/Rouge sur fond blanc
Material Vinyle
Sterility Non stérile
For Use With (Equipment) Imprimante industrielle BBP™85 pour enseignes et étiquettes
Thickness (English) 0,004 po.
Dimensions (L x W) 6 x 4 po.
Width (Metric) 152.4 mm