missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Trousse rapide de protéines de lait bovin

Numéro de catalogue. S26916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Bovine Total Milk Protein Rapid Kit L25MLK, vendu par AquaPhoenix Scientific
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
S26916 Bovine Total Milk Protein Rapid Kit L25MLK, vendu par AquaPhoenix Scientific
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S26916 Fournisseur 3M™ Code fournisseur L25MLK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Détectez rapidement les protéines du lait bovin dans l’eau de rinçage, les produits alimentaires et les écouvillons environnementaux avec ce kit de test d’allergènes à flux latéral rapide. Idéal pour le contrôle de qualité dans les environnements de transformation alimentaire.

  • Résultats rapides : Détecte les protéines totales du lait bovin en environ 11 ± minutes
  • Détection des allergènes : Cartouches qualitatives à flux latéral immunochromatographique pour des résultats fiables
  • Applications polyvalentes : Convient pour l’eau de rinçage final CIP, les prélèvements environnementaux, les ingrédients alimentaires et les produits alimentaires transformés
  • Détection traitée et non traitée : Capable d’identifier à la fois les protéines du lait cru et traité thermiquement
  • Aucun équipement spécialisé requis : Format facile à utiliser, idéal pour les installations et laboratoires de production alimentaire
  • Emballage pratique : comprend 25 trousses de test par caisse
  • Conçus pour la conformité à la sécurité alimentaire : Aide à respecter les exigences réglementaires de tests d’allergènes

Spécifications

Format Équipement
Type de produit Identification des aliments allergènes
Type d’essai Allergène
À utiliser avec (application) Dépistage des protéines totales du lait bovin dans l’eau de rinçage final CIP, des échantillons d’écouvillons environnementaux, des ingrédients alimentaires et des produits transformés
Quantité 25/Cs.