missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Bouillon de soja en bouteille Trypticase

Numéro de catalogue. B257203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
90 mL
5000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B257203 5000 mL
B215070 90 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B257203 Fournisseur BD Code fournisseur 257203

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé dans des procédures qualitatives de détection, d’isolement et de culture de micro-organismes méticuleux et non fastidieux

BD BBL™ Tryptic Soy Broth is a ready-for-use prepared bottled media.

  • Used in qualitative procedures for detection, isolation, and cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms.
  • Applications include testing pharmaceutical, food, environmental, or water testing samples.

Spécifications

Type de bouillon Bouillon Trypticase soja (TSB)
Détecte Micro-organismes
Forme Liquide
Format Poche
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Bouillon Trypticase soja (TSB)
Méthode de préparation Prêt à l’emploi
Type de produit Bouillon
Stérilité Stérile
Classe d’organismes cibles Organismes non exigeants
Type d’essai Détection microbienne
Volume plein 5000 mL
À utiliser avec (application) Détection des micro-organismes, culture des micro-organismes, procédures qualitatives
Type d’emballage Bouteille
Gamme de produit BD BBL
Quantité 5000 mL
Type d’échantillon Nourriture, eau
Source de protéines Casein, Soy
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats