missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bosentan Monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bosentan Monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4-(tert-Butyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2′C-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| Poids de formule | 551.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |