missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichlorure de bore, 1M soln. en hexanes, isomères mixtes

Catalog No. AAH32833AP
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AAH32833AP 500 mL
AAH32833AE 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AAH32833AP Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. H32833AP
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 10294-34-5 | BCl3 | 117,16 g/mol

Un réactif combiné doux et sélectif pour le clivage des éthers aryl alkyliques primaires. Le trichlorure de bore est un agent déméthylant sélectif. Pour la préparation d’esters méthyliques d’acides gras et pour la transestérification des triglycérides. Principalement utilisé comme source de dopage au silicium semi-conducteur ou catalyseur de synthèse organique, également utilisé pour la fabrication de bore ou de bore organique à haute pureté.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Un réactif combiné doux et sélectif pour le clivage des éthers aryl alkyliques primaires. Le trichlorure de bore est un agent déméthylant sélectif. Pour la préparation d’esters méthyliques d’acides gras et pour la transestérification des triglycérides. Principalement utilisé comme source de dopage au silicium semi-conducteur ou catalyseur de synthèse organique, également utilisé pour la fabrication de bore ou de bore organique à haute pureté.

Solubilité
Il réagit avec de l’eau.

Notes
Sensible à l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, de la chaleur. Instable. Conserver à 2-8 °C.

Chemical Identifiers

CAS 10294-34-5
Formule moléculaire BCl3
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
Numéro MDL MFCD00011313
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
Nom de l’IUPAC trichloroborane
SOURIRES ClB(Cl)Cl

Specifications

Nom ou substance chimique Boron trichloride
Nom Remarque Isomères mixtes
Quantité 500 mL
Sensibilité Sensible à l’humidité; Peut former un précipité
Densité 0.738
Formule linéaire BCl3
Numéro UN UN3286
Renseignements sur la solubilité Il réagit avec de l’eau.
Poids de formule 117.17
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 1M soln. in hexanes
Hazard Category H225-H300+H330-H314-H318-H361-H373-X
Hazard Statement GHS H Statement
H225-H300-H331-H304-H361-H373-H314-H336
Highly flammable liquid and vapor.
Fatal if swallowed.
Toxic if inhaled.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
Precautionary Statement P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P331-P363-P372-P374-P380-P501c
DOTInformation Hazard Class: 3; Packaging Group: I
EINECSNumber 233-658-4
TSCA Oui
Recommended Storage Garder froid; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche