missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution d’essai à acide borique, réactifs

Numéro de catalogue. 01335780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01335780 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01335780 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur CB112200100A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solution de test à l’acide borique, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Spécifications

Nom ou substance chimique Boric Acid Test Solution
Couleur Orange/Rouge
CAS 64-17-5, 67-56-1, 67-56-1
Point d’ébullition 77 °C
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 0.8
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Niveau Réactif