missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide borique (cristallin/ACS certifié), Fisher Chemical™

Numéro de catalogue. A73500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
50 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en poly
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
A73500 500 g Bouteille en polyéthylène
A731 1 kg Bouteille en polyéthylène
A733 3 kg Bouteille en polyéthylène
A7310 10 kg Seau en poly
A7350 50 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. A73500 Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur FLA73500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom de l’IUPAC Acide borique
SOURIRES OB(O)O

Spécifications

pH 3,8 à 4,8
Nom ou substance chimique Boric Acid
Couleur Blanc
Point de fusion 169 °C
Métaux lourds (sous forme de Pb) 0,001% max.
Désignation Test Réussi
Substance non_volatile 0,05% max.
Emballage Bouteille en polyéthylène
Pression de vapeur 2,7 mbar à 20 °C
Fourchette de pourcentages d’essai ≥99.5 %
Quantité 500 g
Forme physique Poudre/Solide
Poids de formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Niveau Certifié ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Safety handling Check Alert storage code Red
Hazard Statement WARNING!
Precautionary Statement Emergency Overview
May impair fertility. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. May cause central nervous system effects. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen.

NFPA

Health:2
Flammability:0
Instability:1