missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide borique, réactif ACS, réactifs

Numéro de catalogue. 01338187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
10 kg
50 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01338187 10 kg
01338186 3 kg
01338185 500 g
01338184 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01338187 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C110430010KG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Acide borique, réactif ACS, ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Orthoboric Acid, Boracic Acid, Borofax, Trihydroxyborane
Nom de l’IUPAC Acide borique
SOURIRES OB(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Boric Acid, ACS Reagent
Couleur Incolore/Blanc
Point de fusion 168 °C à 170 °C
Point d’ébullition 300 °C
Emballage Seau en poly
Gravité spécifique 1.435
Quantité 10 kg
Forme physique Solide
Niveau ACS