missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide borique, 4% en va-et-vient avec des indicateurs verts de méthyle rouge-bromocrésol, réactifs
Spécifications
Spécifications
| pH | 4,5 à 5 |
| Nom ou substance chimique | Boric Acid, 4% w/v with Methyl Red-Bromocresol Green Indicators |
| Couleur | Mauve |
| CAS | 7732-18-5, 10043-35-3 |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Emballage | Cubitainer |
| Gravité spécifique | 1.015 |
| Quantité | 20 L |
| Forme physique | Liquide |
| Pourcentage de pureté | 4% |
| Afficher plus de résultats |