missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Bombesin

Numéro de catalogue. AAJ63514MCR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ63514MCR 1 mg
AAJ63514LB0 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ63514MCR Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63514MCR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour des applications en biologie cellulaire et moléculaire

Intestin tétrachécapeptide capable de stimuler la libération de diverses hormones

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
Format Poudre
À utiliser avec (application) Intestin tétrachécapeptide capable de stimuler la libération de diverses hormones
Poids moléculaire (g/mol) 1619.90
Type de produit Bombesin
Quantité 1 mg
Statut réglementaire RUO
Séquence Glp-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2

RUO – Usage réservé à la recherche