Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Pack d’accueil Bis-Tris Plus Mini Gel, 4-12%
Description
Le Bolt Welcome Pack fournit tous les gels et tampons Bolt nécessaires pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank. Le Mini Gel Tank est compatible avec Novex les gels, NuPAGE gels et gels Bolt Bis-Tris Plus. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Des conditions optimisées utilisant une tension constante permettent de faire fonctionner les gels Bolt Bis-Tris Plus en environ 20 minutes.
Le Pack de bienvenue contient :
- Mini réservoir de gel (A25977)
- Bolt Bis-Tris Plus gels (2 boîtes, 20 gels)
- Tampon de fonctionnement Bolt MES, 20X (B0002)
- MES et MOPS Tampon de fonctionnement, poudre (NP000105, NP000205)
- Tampon d’échantillon LDS à boulons, 4X (B0007)
- Agent réducteur d’échantillon de boulon, 10X (B0009)
- PageRuler Plus échelle de protéines prêtées, 10 à 250 kDa (26619)
À propos du Mini Gel Tank
Le Mini Gel Tank est compatible avec Novex les gels, NuPAGE gels et gels Bolt Bis-Tris Plus. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Des conditions optimisées utilisant une tension constante permettent de faire fonctionner les gels Bolt Bis-Tris Plus en environ 20 minutes. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
À propos de Bolt Bis-Tris Plus Gels
Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide préfabriqués conçus pour une séparation optimale de vos protéines petites à moyennes en conditions de dénaturation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir une performance constante en gel et offrir un environnement au pH neutre qui minimise les modifications des protéines. Les gels bolt sont idéaux pour le transfert et l’analyse Western Blot, ainsi que pour toute autre technique où l’intégrité des protéines est cruciale. Utilisez aussi des gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux pour vos besoins quotidiens de séparation des protéines. Les gels Bolt Bis-Tris Plus existent en quatre concentrations de polyacrylamide : 8, 10, 12 et 4-12% en gradient et en formats de puits multiples. Les gels Bis-Tris Bolt présentent des puits en forme de coin, qui peuvent facilement charger jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon, permettant la détection de protéines dans des échantillons très dilués ou la visualisation de protéines à faible abondance.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert à boulons (BT0006) pour le transfert humide traditionnel utilisant le module Mini Blot (B1000). Alternativement, un transfert semi-sec rapide peut être effectué avec le Invitrogen Power Blotter ou un transfert sec rapide avec le iBlot 2 dispositif de transfert de gel (IB21001).
Warranty
Jusqu’à 12 mois
Spécifications
Spécifications
| Pourcentage de gel | 4 à 12 % |
| Dimensions du gel | Mini |
| Épaisseur du gel | 1.0 mm |
| Type de gel | Bis-Tris Plus |
| Plage de séparation | De 3,5 à 260 kDa |
| Puits | 12 puits |
| Quantité | 1 Kit Pk de bienvenue |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante et glace humide |
| Gamme de produit | Boulon, puits de coin |
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir à mini gels |