missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOC-5-acide aminopentanoïque, 97%

Numéro de catalogue. AC448240250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC448240250 25 g
AC448240050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC448240250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 448240250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 27219-07-4 | C10H19NO4 | 217,26 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 27219-07-4
Formule moléculaire C10H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.26
Clé InChI GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid
PubChem CID 545848
Nom de l’IUPAC 5-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acide pentanoïque
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique BOC-5-Aminopentanoic acid
Point de fusion 45,0 °C à 52,0 °C
Point d’ébullition 160,0 °C à 168,0 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de formule 217.26
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a

Utilisation uniquement de la recherche RUO –