missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Tache de sang - Poisson

Numéro de catalogue. S30327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
S30327 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S30327 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18177

Lame de microscope préparée d’un frottis de sang de poisson. Montre tous les types cellulaires de sang de poisson et leur proportion relative. Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS.

  • Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
  • Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
  • Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
  • Montre tous les types cellulaires de sang de poisson et leur proportion relative

Spécifications

Biosafety Level 1
Concentration 10%
Classification Zoologie
Material Verre
Mounting Type Calomnie
Quantity 1 de chaque
Specimen Type Sang de poisson
Size 25 x 77 mm (1 x 3 po)
Slide Type Diapositive préparée