missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corepoint Scientific™ Réfrigérateur de banque de sang
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 22651396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
23 pi³.
49 pi³.
Style de porte:
Swing Glass
Swing Glass avec enregistreur de partitions
Swing solide
Swing solide avec enregistreur de partitions
Nb de portes:
1
2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Style de porte Nb de portes
22651396 49 pi³. Swing solide avec enregistreur de partitions 2
22651389 23 pi³. Swing Glass 1
22651390 23 pi³. Swing Glass avec enregistreur de partitions 1
22651391 23 pi³. Swing solide 1
22651392 23 pi³. Swing solide avec enregistreur de partitions 1
22651393 49 pi³. Swing Glass 2
22651394 49 pi³. Swing Glass avec enregistreur de partitions 2
22651395 49 pi³. Swing solide 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 22651396 Fournisseur Corepoint Scientific™ Code fournisseur NSBR492WSWCR/0

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce réfrigérateur de banque de sang est conçu pour offrir un stockage de qualité et une protection maximale pour le sang qui sauve des vies. Conformément aux exigences établies par l’AABB pour l’entreposage frigorifique des produits à base de sang et conformément aux dispositifs médicaux de classe II inscrits par la FDA.

  • Contrôle optimal de la température avec un microprocesseur PID
  • Contrôleur intelligent
  • Réfrigérants conformes à l’EPA SNAP
  • Toute la gamme d’alarmes
  • Éclairage intérieur à DEL
  • Intérieurs en acier inoxydable
  • Tiroirs coulissants
  • Port d’accès à la sonde

Spécifications

Catégorie Réfrigérateur de sang
Capacité (impériale) 49 pi³.
Capacité (métrique) 1388 L
Plage de températures 1 °C à 10 °C
Capteur de température Microprocesseur PID
Réfrigérant Réfrigérant hydrocarbure naturel
Style de porte Swing solide avec enregistreur de partitions
Nb de portes 2
Tiroirs 7 tiroirs par côté (14 au total), tiroir supplémentaire optionnel par côté (16 au total)
Matériau de la hotte Acier peint
Finition extérieure Acier revêtu en poudre
Isolation Uréthane
Certifications/Conformité EPA SNAP, FDA (US Food and Drug Administration), AABB
Modèle Debout
Affichage Affichage LCD
Couleur Blanc
Type de condenseur Forcé par les fans
Ports Port d’accès à la sonde
Garantie Garantie de 2 ans pour les pièces et la main-d’œuvre (hors calibration), garantie de 7 ans pour le compresseur
Dégivrage Cycle
Options de surveillance Systèmes d’alarme intégrés
Compresseur V-drive
Ampérage 4.5 A
Type de bouchon NEMA 5-15
Tension 100/120 V
Capacité Poches de sang (800+)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats